Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 5
361.00€ - 1335.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | MS Optima™ 5 |
---|---|
Tipo USP | G27, G36 |
Tipo | Columna capilar para GC |
Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, ECD |
Intervalo de temperatura | De 320 °C a 340 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10556691
|
Macherey-Nagel™
726210.25 |
25 m | 0,2 mm | 0,2 μm |
702.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10256801
|
Macherey-Nagel™
726210.12 |
12 m | 0,2 mm | 0,2 μm |
361.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10546501
|
Macherey-Nagel™
726215.25 |
25 m | 0,2 mm | 0,35 μm |
702.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10471272
|
Macherey-Nagel™
726212.25 |
25 m | 0,32 mm | 1 μm |
744.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10610342
|
Macherey-Nagel™
726220.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
702.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10639381
|
Macherey-Nagel™
726215.12 |
12 m | 0,2 mm | 0,35 μm |
361.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10479161
|
Macherey-Nagel™
726220.15 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
431.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10506331
|
Macherey-Nagel™
726210.50 |
50 m | 0,2 mm | 0,2 μm |
1145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10348301
|
Macherey-Nagel™
726211.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
744.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10679951
|
Macherey-Nagel™
726215.50 |
50 m | 0,2 mm | 0,35 μm |
1145.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10708432
|
Macherey-Nagel™
726220.60 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1205.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10254092
|
Macherey-Nagel™
726213.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
744.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10620342
|
Macherey-Nagel™
726225.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
702.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10688991
|
Macherey-Nagel™
726212.50 |
50 m | 0,32 mm | 1 μm |
1245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10429551
|
Macherey-Nagel™
726226.30 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
702.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10286221
|
Macherey-Nagel™
726212.60 |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10536331
|
Macherey-Nagel™
726225.60 |
60 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
1205.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Especificaciones
MS Optima™ 5 | |
Columna capilar para GC | |
De 320 °C a 340 °C |
G27, G36 | |
GC/MS, ECD | |
1 unidad |