Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 5
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 5
Código de producto. 10610342 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10610342 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10556691 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10256801 | 12 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10546501 | 25 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10471272 | 25 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10639381 | 12 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10479161 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10506331 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10348301 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10679951 | 50 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10708432 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10254092 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10620342 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10688991 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10429551 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10286221 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10536331 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10610342
Marca: Macherey-Nagel™ 726220.30
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | MS Optima™ 5 |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, ECD |
| Intervalo de temperatura | De 320 °C a 340 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Cantidad | 1 unidad |