Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 5
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,2 mm |
| Fase estacionaria | MS Optima™ 5 |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, ECD |
| Intervalo de temperatura | De 320 °C a 340 °C |
| Grosor de película | 0,35 μm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Cantidad | 1 unidad |