Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 5
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 5
Código de producto. 10429551 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10429551 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10556691 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10256801 | 12 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10546501 | 25 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10471272 | 25 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10610342 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10639381 | 12 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10479161 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10506331 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10348301 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10679951 | 50 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10708432 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10254092 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10620342 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10688991 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10286221 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10536331 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10429551
Marke: Macherey-Nagel™ 726226.30
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | MS Optima™ 5 |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, ECD |
| Intervalo de temperatura | De 320 °C a 340 °C |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Cantidad | 1 unidad |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?