Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 5
Marca: Macherey-Nagel™ 726220.60
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G27, G36 | |
De 320 °C a 340 °C | |
60 m |
Columna capilar para GC | |
MS Optima™ 5 | |
GC/MS, ECD | |
0,25 μm | |
1 unidad |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 5 > Longitud: 60 m; DI: 0,25mm, grosor de la película: 0.25um
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido