Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Optima™ 5
Código de producto. 10506331 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10506331 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10556691 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10256801 12 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10546501 25 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10471272 25 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10610342 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10639381 12 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10479161 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10348301 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10679951 50 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10708432 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10254092 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10620342 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10688991 50 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10429551 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10286221 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10536331 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
17 options
Código de producto. 10506331
Marca: Macherey-Nagel™ 726210.50
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,2 mm
Fase estacionaria MS Optima™ 5
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, ECD
Intervalo de temperatura De 320 °C a 340 °C
Grosor de película 0,2 μm
Longitud (métrico) 50 m
Cantidad 1 unidad