Learn More
Matraz de vidrio de borosilicato de clase A MBL™
Calibrado para tolerancias de Clase A. El matraz de vidrio borosilicatado de clase A MBL™ se ha grabado con láser individualmente con número de serie, código de lote y fecha de fabricación
25.70€ - 224.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase A, ISO 1042, certificado in.Hin. de conformidad
Material del cierre Caucho
Material Vidrio de borosilicato
Estilo de cuello Plano
Graduated Sí
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tolerancia Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tolerancia Precio Cantidad y disponibilidad  
12524927
Ver documentos
MBL
FRD200
5 ml 70 mm ± 0,25 ml
40.50€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
12683262
Ver documentos
MBL
FRD202
10 ml 90 mm ±0,025 ml
32.15€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
12693262
Ver documentos
MBL
FRD204
20 ml 110 mm ±0,04 ml
35.15€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Añadir a la cesta
12200353
Ver documentos
MBL
FRD206
25 ml 110 mm ±0,04 ml
37.40€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
12613272
Ver documentos
MBL
FRD208
50 ml 140 mm ±0,6 ml
37.65€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
12200363
Ver documentos
MBL
FRD210
100 ml 170 mm ±0,1 ml
47.60€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Añadir a la cesta
12633272
Ver documentos
MBL
FRD212
200 ml 210 mm ±0,15 ml
60.00€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Añadir a la cesta
12200373
Ver documentos
MBL
FRD214
250 ml 220 mm ±0,15 ml
25.70€
paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Añadir a la cesta
12200383
Ver documentos
MBL
FRD216
500 ml 260 mm ± 0,25 ml
32.70€
paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Añadir a la cesta
11930316
Ver documentos
MBL
FRD218
1000 ml 300 mm ±0,4 ml
66.30€
paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Añadir a la cesta
11940316
Ver documentos Detalles de la promoción
MBL
FRD220
2000 ml 370 mm ±0,6 ml
48.65€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
12124432
Ver documentos
MBL
FRD222
5 l 475 mm ±1,2 ml
224.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cumple con ISO 1042
  • Con cuello liso para aceptar tapón de caucho
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Calibrado con precisión según las tolerancias de la clase A
  • Certificado de conformidad «H»
  • Grabado con láser de manera individual con número de serie, código de lote y fecha de fabricación
  • Certificado de lote disponible para descargar en línea
  • Inscripciones en esmalte azul
Especificaciones
Especificaciones
Clase A, ISO 1042, certificado in.Hin. de conformidad
Vidrio de borosilicato
Sí
Caucho
Plano
A
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Matraz de vidrio de borosilicato de clase A MBL™