Learn More
Matraz de vidrio de borosilicato de clase A MBL™
Calibrado para tolerancias de Clase A. El matraz de vidrio borosilicatado de clase A MBL™ se ha grabado con láser individualmente con número de serie, código de lote y fecha de fabricación
Marca: MBL FRD206
34.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
- Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
- Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
- Conformidad con certificación «H»
- Inscripciones en esmalte azul
- Se suministra con tapón de polietileno
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Cumple con ISO 1042.
- Con cuello plano para aceptar un tapón de caucho
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
- Conformidad con certificación «H»
- Grabado individualmente con láser un código de lote con número de serie y la fecha de fabricación
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Inscripciones de esmalte azul
Especificaciones
Clase A, ISO 1042, certificado in.Hin. de conformidad | |
25 ml | |
110 mm | |
±0,04 ml | |
A |
Caucho | |
Vidrio de borosilicato | |
Plano | |
Sí |