Learn More
Matraz de vidrio de borosilicato de clase A MBL™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerancia:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,15 ml
±0,1 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
- Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
- Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
- Conformidad con certificación «H»
- Inscripciones en esmalte azul
- Se suministra con tapón de polietileno
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Cumple con ISO 1042.
- Con cuello plano para aceptar un tapón de caucho
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
- Conformidad con certificación «H»
- Grabado individualmente con láser un código de lote con número de serie y la fecha de fabricación
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Inscripciones de esmalte azul
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase A, ISO 1042, certificado in.Hin. de conformidad |
| Material del cierre | Caucho |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Estilo de cuello | Plano |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |