Learn More
Matraz de vidrio de borosilicato de clase A MBL™
Código de producto. 12124432
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerancia:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,15 ml
±0,1 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tolerancia unitSize
12124432 5 l 475 mm ±1,2 ml cada uno
12524927 5 ml 70 mm ± 0,25 ml paquete de 5
12683262 10 ml 90 mm ±0,025 ml paquete de 5
12693262 20 ml 110 mm ±0,04 ml 5 PCS
12200353 25 ml 110 mm ±0,04 ml paquete de 5
12613272 50 ml 140 mm ±0,6 ml paquete de 5
12200363 100 ml 170 mm ±0,1 ml paquete de 5
12633272 200 ml 210 mm ±0,15 ml paquete de 5
12200373 250 ml 220 mm ±0,15 ml paquete de 2
12200383 500 ml 260 mm ± 0,25 ml 2 PCS
11930316 1000 ml 300 mm ±0,4 ml paquete de 2
11940316 2000 ml 370 mm ±0,6 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12124432 Proveedor MBL N.º de proveedor FRD222
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibrado para tolerancias de Clase A. El matraz de vidrio borosilicatado de clase A MBL™ se ha grabado con láser individualmente con número de serie, código de lote y fecha de fabricación
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
  • Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
  • Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
  • Conformidad con certificación «H»
  • Inscripciones en esmalte azul
  • Se suministra con tapón de polietileno
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Cumple con ISO 1042.
  • Con cuello plano para aceptar un tapón de caucho
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
  • Conformidad con certificación «H»
  • Grabado individualmente con láser un código de lote con número de serie y la fecha de fabricación
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Inscripciones de esmalte azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase A, ISO 1042, certificado in.Hin. de conformidad
Material del cierre Caucho
Capacidad (métrico) 5 l
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 475 mm
Estilo de cuello Plano
Tolerancia ±1,2 ml
Graduated Sí
Clase A