Learn More
Matraz de vidrio de borosilicato de clase A MBL™
Descripción
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
- Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
- Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
- Conformidad con certificación «H»
- Inscripciones en esmalte azul
- Se suministra con tapón de polietileno
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Cumple con ISO 1042.
- Con cuello plano para aceptar un tapón de caucho
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
- Conformidad con certificación «H»
- Grabado individualmente con láser un código de lote con número de serie y la fecha de fabricación
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Inscripciones de esmalte azul
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase A, ISO 1042, certificado in.Hin. de conformidad |
| Material del cierre | Caucho |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 370 mm |
| Estilo de cuello | Plano |
| Tolerancia | ±0,6 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |