Learn More
Matraz de vidrio de borosilicato de clase A MBL™
Código de producto. 12633272
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerancia:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,15 ml
±0,1 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 12633272
Marca: MBL FRD212
Calibrado para tolerancias de Clase A. El matraz de vidrio borosilicatado de clase A MBL™ se ha grabado con láser individualmente con número de serie, código de lote y fecha de fabricación
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
  • Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
  • Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
  • Conformidad con certificación «H»
  • Inscripciones en esmalte azul
  • Se suministra con tapón de polietileno
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Cumple con ISO 1042.
  • Con cuello plano para aceptar un tapón de caucho
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
  • Conformidad con certificación «H»
  • Grabado individualmente con láser un código de lote con número de serie y la fecha de fabricación
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Inscripciones de esmalte azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase A, ISO 1042, certificado in.Hin. de conformidad
Material del cierre Caucho
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 210 mm
Estilo de cuello Plano
Tolerancia ±0,15 ml
Graduated Sí
Clase A