Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente. Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
327.00€ - 1665.00€
Especificaciones
N.º de canales | 1 |
---|---|
Tipo de oclusión | Fijo |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Cabezal de bomba estándar |
Material del envase | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Caudal | Material del rotor | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Material del rotor | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11785158
|
Masterflex™
07013-20 |
De 0,06 a 36 ml/min | Acero laminado en frío | 13 |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11705168
|
Masterflex™
07016-20 |
De 0,8 a 480 ml/min | Acero laminado en frío | 16 |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11735168
|
Masterflex™
07018-20 |
De 3,8 a 2300 ml/min | Acero laminado en frío | 18 |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11800090
|
Masterflex™
07024-20 |
De 2,8 a 1700 ml/min | Acero laminado en frío | 24 |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11791199
|
Masterflex™
07035-20 |
De 3,8 a 2300 ml/min | Acero laminado en frío | 35 |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11770299
|
Masterflex™
07036-30 |
De 4,8 a 2900 ml/min | Acero laminado en frío | 36 |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11795059
|
Masterflex™
07019-20 |
De 0,002 a 8 l/min | Acero laminado en frío | 73 |
754.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11755148
|
Masterflex™
07019-32 |
De 0,002 a 8 l/min | Acero laminado en frío | 82 |
1665.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11765089
|
Masterflex™
MFLX07013-21 |
De 0,06 a 36 ml/min | Acero inoxidable | 13 |
462.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11795089
|
Masterflex™
07015-21 |
De 1,7 a 1000 ml/min | Acero inoxidable | 15 |
462.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11775089
|
Masterflex™
07014-21 |
De 0,21 a 130 ml/min | Acero inoxidable | 14 |
462.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11811455
|
Masterflex™
07019-21 |
De 0,002 a 8 l/min | Acero inoxidable | 19 |
1075.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11810090
|
Masterflex™
07024-21 |
De 2,8 a 1700 ml/min | Acero inoxidable | 24 |
462.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11715099
|
Masterflex™
MFLX07018-21 |
De 3,8 a 2300 ml/min | Acero inoxidable | 18 |
462.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
- Cabezal de bomba económico de alta precisión para tubos de precisión.
- Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
- Disponible con carcasa de policarbonato transparente (PC) con rotores de acero laminado en frío (CRS) o de acero inoxidable (SS).
- CRS ofrece economía, mientras que SS ofrece una mayor resistencia química y durabilidad.
- Los modelos 52 con carcasa de polisulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y los rotores SS ofrecen la mejor resistencia química en general.
- El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales.
- Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
Especificaciones
1 | |
1 unidad | |
Policarbonato |
Fijo | |
Cabezal de bomba estándar |