Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal
Código de producto. 11791199
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,002 a 8 l/min
De 0,06 a 36 ml/min
De 0,21 a 130 ml/min
De 0,8 a 480 ml/min
De 1,7 a 1000 ml/min
De 2,8 a 1700 ml/min
De 3,8 a 2300 ml/min
De 4,8 a 2900 ml/min
Material del rotor:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal Material del rotor Tamaño de los tubos unitSize
11791199 De 3,8 a 2300 ml/min Acero laminado en frío 35 cada uno
11785158 De 0,06 a 36 ml/min Acero laminado en frío 13 1 PCS
11705168 De 0,8 a 480 ml/min Acero laminado en frío 16 1 PCS
11735168 De 3,8 a 2300 ml/min Acero laminado en frío 18 1 PCS
11800090 De 2,8 a 1700 ml/min Acero laminado en frío 24 cada uno
11770299 De 4,8 a 2900 ml/min Acero laminado en frío 36 cada uno
11795059 De 0,002 a 8 l/min Acero laminado en frío 73 cada uno
11755148 De 0,002 a 8 l/min Acero laminado en frío 82 cada uno
11765089 De 0,06 a 36 ml/min Acero inoxidable 13 1 PCS
11795089 De 1,7 a 1000 ml/min Acero inoxidable 15 cada uno
11775089 De 0,21 a 130 ml/min Acero inoxidable 14 cada uno
11811455 De 0,002 a 8 l/min Acero inoxidable 19 cada uno
11810090 De 2,8 a 1700 ml/min Acero inoxidable 24 1 PCS
11715099 De 3,8 a 2300 ml/min Acero inoxidable 18 1 PCS
14 options
Código de producto. 11791199
Marca: Masterflex™ 0703520
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente. Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
  • Cabezal de bomba económico de alta precisión para tubos de precisión.
  • Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • Disponible con carcasa de policarbonato transparente (PC) con rotores de acero laminado en frío (CRS) o de acero inoxidable (SS).
  • CRS ofrece economía, mientras que SS ofrece una mayor resistencia química y durabilidad.
  • Los modelos 52 con carcasa de polisulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y los rotores SS ofrecen la mejor resistencia química en general.
  • El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7 x 6,4 x 7,6 cm (An x P x Al)
Caudal De 3,8 a 2300 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Incluye Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
N.º de canales 1
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Fondo total (métrico) 6,4 cm
Altura global (métrico) 7,6 cm
Anchura global (métrico) 7 cm
Cantidad 1 unidad
Material del rodillo Acero laminado en frío
Tipo de tubos Tubos L/S
Tamaño de los tubos 35
Tipo Cabezal de bomba estándar
Material del rotor Acero laminado en frío
Velocidad De 1 a 600 rpm
Material del envase Policarbonato