Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal
Descripción
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
- Cabezal de bomba económico de alta precisión para tubos de precisión.
- Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
- Disponible con carcasa de policarbonato transparente (PC) con rotores de acero laminado en frío (CRS) o de acero inoxidable (SS).
- CRS ofrece economía, mientras que SS ofrece una mayor resistencia química y durabilidad.
- Los modelos 52 con carcasa de polisulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y los rotores SS ofrecen la mejor resistencia química en general.
- El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales.
- Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 6,4 x 7,6 cm (An x P x Al) |
| Caudal | De 0,8 a 480 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad. |
| Incluye | Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud. |
| N.º de canales | 1 |
| N.º de rodillos | 3 |
| Tipo de oclusión | Fijo |
| Fondo total (métrico) | 6,4 cm |
| Altura global (métrico) | 7,6 cm |
| Anchura global (métrico) | 7 cm |
| Mostrar más |