Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal
Click to view available options
Caudal:
De 0,002 a 8 l/min
De 0,06 a 36 ml/min
De 0,21 a 130 ml/min
De 0,8 a 480 ml/min
De 1,7 a 1000 ml/min
De 2,8 a 1700 ml/min
De 3,8 a 2300 ml/min
De 4,8 a 2900 ml/min
Material del rotor:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
- Cabezal de bomba económico de alta precisión para tubos de precisión.
- Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
- Disponible con carcasa de policarbonato transparente (PC) con rotores de acero laminado en frío (CRS) o de acero inoxidable (SS).
- CRS ofrece economía, mientras que SS ofrece una mayor resistencia química y durabilidad.
- Los modelos 52 con carcasa de polisulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y los rotores SS ofrecen la mejor resistencia química en general.
- El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales.
- Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7 x 6,4 x 7,6 cm (An x P x Al) |
| Caudal | De 0,21 a 130 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad. |
| Incluye | Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud. |
| N.º de canales | 1 |
| N.º de rodillos | 3 |
| Tipo de oclusión | Fijo |
| Fondo total (métrico) | 6,4 cm |
| Altura global (métrico) | 7,6 cm |
| Anchura global (métrico) | 7 cm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion