Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal
Código de producto. 11770299
Click to view available options
Caudal:
De 0,002 a 8 l/min
De 0,06 a 36 ml/min
De 0,21 a 130 ml/min
De 0,8 a 480 ml/min
De 1,7 a 1000 ml/min
De 2,8 a 1700 ml/min
De 3,8 a 2300 ml/min
De 4,8 a 2900 ml/min
Material del rotor:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11770299
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 0703630
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente. Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
  • Cabezal de bomba económico de alta precisión para tubos de precisión.
  • Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • Disponible con carcasa de policarbonato transparente (PC) con rotores de acero laminado en frío (CRS) o de acero inoxidable (SS).
  • CRS ofrece economía, mientras que SS ofrece una mayor resistencia química y durabilidad.
  • Los modelos 52 con carcasa de polisulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y los rotores SS ofrecen la mejor resistencia química en general.
  • El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
Specifications
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7 x 6,4 x 7,6 cm (An x P x Al)
Caudal De 4,8 a 2900 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Incluye Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
N.º de canales 1
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Fondo total (métrico) 6,4 cm
Altura global (métrico) 7,6 cm
Anchura global (métrico) 7 cm
Cantidad 1 unidad
Material del rodillo Acero laminado en frío
Tipo de tubos Tubos L/S
Tamaño de los tubos 36
Tipo Cabezal de bomba estándar
Material del rotor Acero laminado en frío
Velocidad De 1 a 600 rpm
Material del envase Policarbonato
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.