Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal
Código de producto. 11795059
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,002 a 8 l/min
De 0,06 a 36 ml/min
De 0,21 a 130 ml/min
De 0,8 a 480 ml/min
De 1,7 a 1000 ml/min
De 2,8 a 1700 ml/min
De 3,8 a 2300 ml/min
De 4,8 a 2900 ml/min
Material del rotor:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Material del rotor Tamaño de los tubos unitSize
11795059 De 0,002 a 8 l/min Acero laminado en frío 73 cada uno
11785158 De 0,06 a 36 ml/min Acero laminado en frío 13 1 PCS
11705168 De 0,8 a 480 ml/min Acero laminado en frío 16 1 PCS
11735168 De 3,8 a 2300 ml/min Acero laminado en frío 18 1 PCS
11800090 De 2,8 a 1700 ml/min Acero laminado en frío 24 cada uno
11791199 De 3,8 a 2300 ml/min Acero laminado en frío 35 cada uno
11770299 De 4,8 a 2900 ml/min Acero laminado en frío 36 cada uno
11755148 De 0,002 a 8 l/min Acero laminado en frío 82 cada uno
11765089 De 0,06 a 36 ml/min Acero inoxidable 13 1 PCS
11795089 De 1,7 a 1000 ml/min Acero inoxidable 15 cada uno
11775089 De 0,21 a 130 ml/min Acero inoxidable 14 cada uno
11811455 De 0,002 a 8 l/min Acero inoxidable 19 cada uno
11810090 De 2,8 a 1700 ml/min Acero inoxidable 24 1 PCS
11715099 De 3,8 a 2300 ml/min Acero inoxidable 18 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11795059 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0701920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    864.00€
    712.77€ / paquete de 1
    Ahorro 151.23€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente. Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
  • Cabezal de bomba económico de alta precisión para tubos de precisión.
  • Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • Disponible con carcasa de policarbonato transparente (PC) con rotores de acero laminado en frío (CRS) o de acero inoxidable (SS).
  • CRS ofrece economía, mientras que SS ofrece una mayor resistencia química y durabilidad.
  • Los modelos 52 con carcasa de polisulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y los rotores SS ofrecen la mejor resistencia química en general.
  • El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
Especificaciones
Caudal De 0,002 a 8 l/min
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar y medir.
Incluye Material de montaje monocanal, bota reemplazable y llave de carga de tubos.
N.º de canales 1
Tipo de oclusión Fijo
Cantidad 1 unidad
Tipo de tubos Tubos de I/P
Tamaño de los tubos 73
Tipo Cabezal de bomba estándar
Material del rotor Acero laminado en frío
Velocidad De 20 a 650 rpm
Material del envase Policarbonato