Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
High precision lab thermometer complete with calibration certificate.
110.00€ - 171.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
---|---|
Material | Glass |
Exactitud | ± 1.0°C |
Anchura (métrico) | 1.2 cm |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Subdivisión | Tipo de inmersión | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Subdivisión | Tipo de inmersión | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17863298
|
Brannan™
50/521/0 |
De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17883018
|
Brannan™
50/504/0 |
-1°C to 101°C | 0.2°C | inmersión parcial | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17873298
|
Brannan™
50/506/0 |
-1°C to 250°C | 1 °C | inmersión parcial | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17883038
|
Brannan™
50/552/0 |
De -50 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17803308
|
Brannan™
50/500/0 |
De 0 °C a 40 °C | 0,1 °C | inmersión parcial | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17873038
|
Brannan™
50/531/0 |
De -10 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión parcial | 20.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17822988
|
Brannan™
50/512/0 |
-1°C to 51°C | 0,1 °C | inmersión total | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17813038
|
Brannan™
50/513/0 |
-1°C to 51°C | 0.2°C | inmersión total | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17803038
|
Brannan™
50/520/0 |
De -35 °C a +50 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17823018
|
Brannan™
50/516/0 |
-1°C to 250°C | 1 °C | inmersión total | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17873018
|
Brannan™
50/501/0 |
De 0 °C a 40 °C | 0.2°C | inmersión parcial | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17893028
|
Brannan™
50/511/0 |
De 0 °C a 40 °C | 0.2°C | inmersión total | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17823038
|
Brannan™
50/526/0 |
De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17833308
|
Brannan™
50/527/0 |
De -20 °C a +150 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17853308
|
Brannan™
50/555/0 |
De -100 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión total | 30.5 cm |
171.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17843308
|
Brannan™
50/505/0 |
-1°C to 201°C | 0,5 °C | inmersión parcial | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17853078
|
Brannan™
50/503/0 |
-1°C to 51°C | 0.2°C | inmersión parcial | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17883068
|
Brannan™
50/514/0 |
-1°C to 101°C | 0.2°C | inmersión total | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17843118
|
Brannan™
50/536/0 |
De -10 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión total | 20.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17863048
|
Brannan™
50/510/0 |
De 0 °C a 40 °C | 0,1 °C | inmersión total | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17813108
|
Brannan™
50/523/0 |
-10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17893298
|
Brannan™
50/525/0 |
De -35 °C a +50 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17823308
|
Brannan™
50/522/0 |
De -20 °C a +150 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17833118
|
Brannan™
50/530/0 |
De -10 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión parcial | 20.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17813308
|
Brannan™
50/515/0 |
-1°C to 201°C | 0,5 °C | inmersión total | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17823118
|
Brannan™
50/502/0 |
-1°C to 51°C | 0,1 °C | inmersión parcial | 40.5 cm |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17853118
|
Brannan™
50/535/0 |
De -10 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 20.5 cm |
110.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
- Safe non-mercury filling
- Presented in a study cardboard cylinder for storage
- Made in UK
Especificaciones
UK Traceable to National Standards ISO 9001 | |
Glass | |
± 1.0°C | |
1.2 cm |