Learn More
Brannan™ Termómetro de laboratorio de precisión con calibración trazable de 3 puntos
Código de producto. 17893298
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 201 °C
De -1 °C a 250 °C
De -1 °C a 51 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +150 °C
De -100 °C a +50 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
De -50 °C a +50 °C
De 0 °C a 40 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Subdivisión Tipo de inmersión Longitud (métrico) unitSize
17893298 De -35 °C a +50 °C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17863298 De -20 °C a +110 °C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17883018 De -1 °C a 101 °C 0,2 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17873298 De -1 °C a 250 °C 1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17883038 De -50 °C a +50 °C 1 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17803308 De 0 °C a 40 °C 0,1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17873038 De -10 °C a +150 °C 1 °C inmersión parcial 20,5 cm cada uno
17822988 De -1 °C a 51 °C 0,1 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17813038 De -1 °C a 51 °C 0,2 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17803038 De -35 °C a +50 °C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17823018 De -1 °C a 250 °C 1 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17873018 De 0 °C a 40 °C 0,2 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17893028 De 0 °C a 40 °C 0,2 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17823038 De -20 °C a +110 °C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17833308 De -20 °C a +150 °C 0,5 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17853308 De -100 °C a +50 °C 1 °C inmersión total 30,5 cm cada uno
17843308 De -1 °C a 201 °C 0,5 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17853078 De -1 °C a 51 °C 0,2 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17883068 De -1 °C a 101 °C 0,2 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17843118 De -10 °C a +150 °C 1 °C inmersión total 20,5 cm cada uno
17863048 De 0 °C a 40 °C 0,1 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17813108 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17823308 De -20 °C a +150 °C 0,5 °C inmersión parcial 30,5 cm cada uno
17833118 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 20,5 cm cada uno
17813308 De -1 °C a 201 °C 0,5 °C inmersión total 40,5 cm cada uno
17823118 De -1 °C a 51 °C 0,1 °C inmersión parcial 40,5 cm cada uno
17853118 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 20,5 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Código de producto. 17893298 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 50/525/0
Termómetro de laboratorio de alta precisión completo con certificado de calibración.
  • Una gama de termómetros de alta precisión llenos de alcohol que se suministran con un certificado de calibración.
  • Relleno seguro sin mercurio
  • Presentado en un cilindro de cartón de estudio para su almacenamiento.
  • Fabricados en Reino Unido
Especificaciones
Puntos de calibración 0 °C, 35 °C
Certificaciones/conformidad Trazable en el Reino Unido según los estándares nacionales ISO 9001
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 30,5 cm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol azul
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) -31 °F
Temperatura mín. (métrico) - 35 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -31 °F a +122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -35 °C a +50 °C
Exactitud ±1.0 °C
Subdivisión 0,5 °C
Anchura (métrico) 1.2 cm