Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -100 °C a +50 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +150 °C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 201 °C
De -1 °C a 250 °C
De -1 °C a 51 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
De -50 °C a +50 °C
De 0 °C a 40 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Description
- A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
- Safe non-mercury filling
- Presented in a study cardboard cylinder for storage
- Made in UK
Specifications
Specifications
| Puntos de calibración | 0°C, 35°C, 90°C |
| Certificaciones/conformidad | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Glass |
| Relleno del termómetro | Alcohol azul |
| Temperatura máx. (imperial) | 302 °F |
| Temperatura máxima | 150 °C |
| Temperatura mín. (imperial) | -4 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -20°C |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction