Learn More
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Código de producto. 17883038
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -100 °C a +50 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +150 °C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 201 °C
De -1 °C a 250 °C
De -1 °C a 51 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
De -50 °C a +50 °C
De 0 °C a 40 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17883038
Marca: Brannan™ 50/552/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
High precision lab thermometer complete with calibration certificate.
  • A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
  • Safe non-mercury filling
  • Presented in a study cardboard cylinder for storage
  • Made in UK
Especificaciones
Puntos de calibración 0°C, 35°C
Certificaciones/conformidad UK Traceable to National Standards ISO 9001
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 30,5 cm
Material Glass
Relleno del termómetro Alcohol azul
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) -58°F to +122°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +50 °C
Exactitud ± 1.0°C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 76 mm
Anchura (métrico) 1.2 cm