Learn More
Ratiolab™ Pipetas Pasteur de HDPE
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
1 ml
1,5 mL
3 ml
6 mL
10 ml
Longitud (métrico):
144 mm
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
500 PCS
paquete de 400
paquete de 500
Descripción
- Sin riesgo de contaminación cruzada o de arrastre
- Sin peligro de rotura de vidrio con el peligro resultante de fuga de material infeccioso
- Construcción de polietileno natural
- Inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos
- Perilla elástica y suave
- Orificio sin rebabas para una dispensación limpia, precisa y ordenada
- Graduaciones en relieve claramente visibles
- Sin BSE
- Se puede utilizar para alimentación
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de alimentos |
| Incluye | Aspirador y bola de succión moldeados con precisión |
| Cantidad | 500 Paq. |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Longitud (métrico) | 144 mm |
| Tipo | Pipeta Pasteur |