Learn More
Ratiolab™ Pipetas Pasteur de HDPE
Código de producto. 10182772
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
1 ml
1,5 mL
3 ml
6 mL
10 ml
Longitud (métrico):
144 mm
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
missing translation for 'unitSize'
100 PCS
500 PCS
paquete de 400
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volumen (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad unitSize
10182772 1,5 mL 230 mm No estéril paquete de 400
10799823 1 ml 144 mm No estéril 500 PCS
10185742 1 mL 144 mm Estéril paquete de 500
10789823 1 ml 150 mm Estéril 500 PCS
10201351 1 ml 150 mm No estéril 500 PCS
10178111 3 ml 155 mm No estéril 500 PCS
12623165 6 mL 148 mm No estéril paquete de 400
10145792 10 ml 300 mm No estéril 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10182772 Fournisseur Ratiolab™ Code fournisseur 2600120
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilice estas pipetas para una manipulación de líquidos sencilla y segura. Las pipetas Pasteur de HDPE Ratiolab™ tienen una superficie de baja afinidad que reduce la pérdida de células y proteínas valiosas a través de la unión.
  • Sin riesgo de contaminación cruzada o de arrastre
  • Sin peligro de rotura de vidrio con el peligro resultante de fuga de material infeccioso
  • Construcción de polietileno natural
  • Inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos
  • Perilla elástica y suave
  • Orificio sin rebabas para una dispensación limpia, precisa y ordenada
  • Graduaciones en relieve claramente visibles
  • Sin BSE
  • Se puede utilizar para alimentación
Spécification
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Análisis de alimentos
Cantidad 400 Paq.
Volumen (métrico) 1,5 mL
Longitud (métrico) 230 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.