Learn More
Ratiolab™ Pipetas Pasteur de HDPE
Código de producto. 10789823
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
1 ml
1,5 mL
3 ml
6 mL
10 ml
Longitud (métrico):
144 mm
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
500 PCS
paquete de 400
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad unitSize
10789823 1 ml 150 mm Estéril 500 PCS
10799823 1 ml 144 mm No estéril 500 PCS
10185742 1 mL 144 mm Estéril paquete de 500
10201351 1 ml 150 mm No estéril 500 PCS
10182772 1,5 mL 230 mm No estéril paquete de 400
10178111 3 ml 155 mm No estéril 500 PCS
12623165 6 mL 148 mm No estéril paquete de 400
10145792 10 ml 300 mm No estéril 100 PCS
8 options
Código de producto. 10789823
Marca: Ratiolab™ 2655171
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas pipetas para una manipulación de líquidos sencilla y segura.Las pipetas Pasteur de HDPE Ratiolab™ tienen una superficie de baja afinidad que reduce la pérdida de células y proteínas valiosas a través de la unión.
  • Sin riesgo de contaminación cruzada o de arrastre
  • Sin peligro de rotura de vidrio con el peligro resultante de fuga de material infeccioso
  • Construcción de polietileno natural
  • Inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos
  • Perilla elástica y suave
  • Orificio sin rebabas para una dispensación limpia, precisa y ordenada
  • Graduaciones en relieve claramente visibles
  • Sin BSE
  • Se puede utilizar para alimentación
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Análisis de alimentos
Cantidad 500 Paq.
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo Pipeta Pasteur