Learn More
Ratiolab™ Pipetas Pasteur de HDPE
Código de producto. 10145792
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
1 ml
1,5 mL
3 ml
6 mL
10 ml
Longitud (métrico):
144 mm
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
500 PCS
paquete de 400
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
10145792 10 ml 300 mm No estéril 100 PCS
10799823 1 ml 144 mm No estéril 500 PCS
10185742 1 mL 144 mm Estéril paquete de 500
10789823 1 ml 150 mm Estéril 500 PCS
10201351 1 ml 150 mm No estéril 500 PCS
10182772 1,5 mL 230 mm No estéril paquete de 400
10178111 3 ml 155 mm No estéril 500 PCS
12623165 6 mL 148 mm No estéril paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10145792 Lieferant Ratiolab™ Lieferanten-Nr. 2600195
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Utilice estas pipetas para una manipulación de líquidos sencilla y segura. Las pipetas Pasteur de HDPE Ratiolab™ tienen una superficie de baja afinidad que reduce la pérdida de células y proteínas valiosas a través de la unión.
  • Sin riesgo de contaminación cruzada o de arrastre
  • Sin peligro de rotura de vidrio con el peligro resultante de fuga de material infeccioso
  • Construcción de polietileno natural
  • Inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos
  • Perilla elástica y suave
  • Orificio sin rebabas para una dispensación limpia, precisa y ordenada
  • Sin BSE
  • Se puede utilizar para alimentación
Spezifikation
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Análisis de alimentos
Graduado No
Incluye Capilar
Cantidad 100/paq.
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.