Learn More
Ratiolab™ Pipetas Pasteur de HDPE
Código de producto. 10178111
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
1 ml
1,5 mL
3 ml
6 mL
10 ml
Longitud (métrico):
144 mm
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
500 PCS
paquete de 400
paquete de 500
Código de producto. 10178111
Marca: Ratiolab™ 2600151
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas pipetas para una manipulación de líquidos sencilla y segura.Las pipetas Pasteur de HDPE Ratiolab™ tienen una superficie de baja afinidad que reduce la pérdida de células y proteínas valiosas a través de la unión.
  • Sin riesgo de contaminación cruzada o de arrastre
  • Sin peligro de rotura de vidrio con el peligro resultante de fuga de material infeccioso
  • Construcción de polietileno natural
  • Inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos
  • Perilla elástica y suave
  • Orificio sin rebabas para una dispensación limpia, precisa y ordenada
  • Graduaciones en relieve claramente visibles
  • Sin BSE
  • Se puede utilizar para alimentación
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Análisis de alimentos
Incluye Punta de aspiración capilar
Cantidad 500 Paq.
Volumen (métrico) 3 ml
Longitud (métrico) 155 mm
Tipo Pipeta Pasteur