Learn More
Ratiolab™ Pipetas Pasteur de HDPE
Descripción
- Sin riesgo de contaminación cruzada o de arrastre
- Sin peligro de rotura de vidrio con el peligro resultante de fuga de material infeccioso
- Construcción de polietileno natural
- Inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos
- Perilla elástica y suave
- Orificio sin rebabas para una dispensación limpia, precisa y ordenada
- Graduaciones en relieve claramente visibles
- Sin BSE
- Se puede utilizar para alimentación
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de alimentos |
| Incluye | Capilar |
| Cantidad | 500 Paq. |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| Longitud (métrico) | 144 mm |
| Tipo | Pipeta Pasteur |