Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable Finnpipette™ F3
GREENER_CHOICE
Disfrute de la comodidad para tareas diarias de pipeteo, así como del funcionamiento ideal que le ofrecen estas pipetas manuales de volumen variable.
352.00€ - 447.00€
Especificaciones
Modelo Finnpipette™ F3
Número de canales 1
Línea de productos Finnpipette™ F3
Tipo Pipeta de volumen variable
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Volumen (métrico) Código de color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Código de color Precio Cantidad y disponibilidad  
11805231
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4640000
De 1 a 10 μl Rosa
352.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11815231
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4640010
De 1 a 10 μl Amarillo
352.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11825231
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4640020
De 2 to 20 μl Turquesa
352.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11835231
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4640030
De 2 to 20 μl Amarillo
352.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11865231
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4640040
De 10 to 100 μl Amarillo
352.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11875231
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4640050
De 20 to 200 μl Amarillo
355.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11885231
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4640060
De 100 to 1000 μl Azul
447.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11465568
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4640070
De 1 a 10 ml Rojo
445.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11845231
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4640080
De 5 to 50 μl Turquesa
352.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11855231
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4640090
De 5 to 50 μl Amarillo
352.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11828783
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4640100
0,5 A 5 mL Verde
363.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las pipetas monocanal de volumen variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 son fáciles de utilizar, además de constituir una solución ideal para las tareas de pipeteo diarias. La pipeta Finnpipette F3 cuenta con un diseño de asa ergonómica y un apoyadedo ancho codificado por colores. Las pipetas digitales Finnpipette F3 están disponibles en modelos monocanal y multicanal.
Comodidad ergonómica
  • Apoyadedo ancho codificado por colores para facilitar la identificación y aumentar la ergonomía
  • Diseño de asa que se adapta suavemente a la forma de la mano
  • Visor Ergovisio amplio para el reconocimiento de volumen
Funcionamiento ideal
  • Material de asa duradero
  • Botón de pipeteo de doble acción; la pieza superior rotatoria impide la alteración accidental del volumen
  • Mecanismo de ajuste del volumen avanzado que mejora la precisión y exactitud
  • Súper expulsión para una dispensación eficiente de microgotitas en modelos de 50 ul e inferior
Compatibles con puntas de pipeta Finntip y otros modelos de puntas
Especificaciones
Especificaciones
Finnpipette™ F3
1
Finnpipette™ F3
Pipeta de volumen variable
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable Finnpipette™ F3