Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable Finnpipette™ F3
Disfrute de la comodidad para tareas diarias de pipeteo, así como del funcionamiento ideal que le ofrecen estas pipetas manuales de volumen variable.
Marca: Thermo Scientific™ 4640040
334.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Las pipetas monocanal de volumen variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 son fáciles de utilizar, además de constituir una solución ideal para las tareas de pipeteo diarias. La pipeta Finnpipette F3 cuenta con un diseño de asa ergonómica y un apoyadedo ancho codificado por colores. Las pipetas digitales Finnpipette F3 están disponibles en modelos monocanal y multicanal.
Comodidad ergonómica
- Apoyadedo ancho codificado por colores para facilitar la identificación y aumentar la ergonomía
- Diseño de asa que se adapta suavemente a la forma de la mano
- Visor Ergovisio amplio para el reconocimiento de volumen
Funcionamiento ideal
- Material de asa duradero
- Botón de pipeteo de doble acción; la pieza superior rotatoria impide la alteración accidental del volumen
- Mecanismo de ajuste del volumen avanzado que mejora la precisión y exactitud
- Súper expulsión para una dispensación eficiente de microgotitas en modelos de 50 ul e inferior
Compatibles con puntas de pipeta Finntip y otros modelos de puntas
Especificaciones
±Del 3,0 al 0,8% | |
Finnpipette F3 10-100μL | |
Finnpipette™ F3 | |
Finnpipette™ F3 | |
De 10 to 100 μl | |
1,0 a 0,2% |
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 | |
Amarillo | |
1 | |
Pipeta de volumen variable | |
0,2 μl | |
Amarillo |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-07-31
-
Multiple Manufacturers
Preparación, filtración y almacenamiento de muestras
Obtenga hasta un 80% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92%