Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable Finnpipette™ F3
Código de producto. 11885231
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Rosa
Turquesa
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
11885231 De 100 to 1000 μl Azul 1 PCS
11805231 De 1 a 10 μl Rosa cada uno
11815231 De 1 a 10 μl Amarillo cada uno
11825231 De 2 to 20 μl Turquesa cada uno
11835231 De 2 to 20 μl Amarillo cada uno
11865231 De 10 to 100 μl Amarillo 1 PCS
11875231 De 20 to 200 μl Amarillo 1 PCS
11465568 De 1 a 10 ml Rojo cada uno
11845231 De 5 to 50 μl Turquesa cada uno
11855231 De 5 to 50 μl Amarillo cada uno
11828783 0,5 A 5 mL Verde cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11885231 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4640060
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Disfrute de la comodidad para tareas diarias de pipeteo, así como del funcionamiento ideal que le ofrecen estas pipetas manuales de volumen variable.
Las pipetas monocanal de volumen variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 son fáciles de utilizar, además de constituir una solución ideal para las tareas de pipeteo diarias. La pipeta Finnpipette F3 cuenta con un diseño de asa ergonómica y un apoyadedo ancho codificado por colores. Las pipetas digitales Finnpipette F3 están disponibles en modelos monocanal y multicanal.
Comodidad ergonómica
  • Apoyadedo ancho codificado por colores para facilitar la identificación y aumentar la ergonomía
  • Diseño de asa que se adapta suavemente a la forma de la mano
  • Visor Ergovisio amplio para el reconocimiento de volumen
Funcionamiento ideal
  • Material de asa duradero
  • Botón de pipeteo de doble acción; la pieza superior rotatoria impide la alteración accidental del volumen
  • Mecanismo de ajuste del volumen avanzado que mejora la precisión y exactitud
  • Súper expulsión para una dispensación eficiente de microgotitas en modelos de 50 ul e inferior
Compatibles con puntas de pipeta Finntip y otros modelos de puntas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±Del 1,5 al 0,5%
Puntas compatibles Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, anchura 1000
Descripción Finnpipette F3 100-1000μL
Color Azul
Modelo Finnpipette™ F3
Número de canales 1
Línea de productos Finnpipette™ F3
Tipo Pipeta de volumen variable
Volumen (métrico) De 100 to 1000 μl
Incrementos 1μL
Precisión 0,6 a 0,2%