Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable Finnpipette™ F3
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
Código de color:
Amarillo
Azul
Rojo
Rosa
Turquesa
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Las pipetas monocanal de volumen variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 son fáciles de utilizar, además de constituir una solución ideal para las tareas de pipeteo diarias. La pipeta Finnpipette F3 cuenta con un diseño de asa ergonómica y un apoyadedo ancho codificado por colores. Las pipetas digitales Finnpipette F3 están disponibles en modelos monocanal y multicanal.
Comodidad ergonómica
- Apoyadedo ancho codificado por colores para facilitar la identificación y aumentar la ergonomía
- Diseño de asa que se adapta suavemente a la forma de la mano
- Visor Ergovisio amplio para el reconocimiento de volumen
Funcionamiento ideal
- Material de asa duradero
- Botón de pipeteo de doble acción; la pieza superior rotatoria impide la alteración accidental del volumen
- Mecanismo de ajuste del volumen avanzado que mejora la precisión y exactitud
- Súper expulsión para una dispensación eficiente de microgotitas en modelos de 50 ul e inferior
Compatibles con puntas de pipeta Finntip y otros modelos de puntas
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±Del 3,0 al 1,0% |
| Puntas compatibles | Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro |
| Descripción | Finnpipette F3 de 2-20 µl Micro |
| Color | Turquesa |
| Modelo | Finnpipette™ F3 |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Finnpipette™ F3 |
| Tipo | Pipeta de volumen variable |
| Volumen (métrico) | De 2 to 20 μl |
| Incrementos | 0,02 μl |
| Mostrar más |