Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable Finnpipette™ F3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11465568
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Rosa
Turquesa
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
11465568 De 1 a 10 ml Rojo cada uno
11805231 De 1 a 10 μl Rosa cada uno
11815231 De 1 a 10 μl Amarillo cada uno
11825231 De 2 to 20 μl Turquesa cada uno
11835231 De 2 to 20 μl Amarillo cada uno
11865231 De 10 to 100 μl Amarillo 1 PCS
11875231 De 20 to 200 μl Amarillo 1 PCS
11885231 De 100 to 1000 μl Azul 1 PCS
11845231 De 5 to 50 μl Turquesa cada uno
11855231 De 5 to 50 μl Amarillo cada uno
11828783 0,5 A 5 mL Verde cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11465568 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4640070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00€
    372.32€ / paquete de 1
    Ahorro 82.68€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disfrute de la comodidad para tareas diarias de pipeteo, así como del funcionamiento ideal que le ofrecen estas pipetas manuales de volumen variable.
Las pipetas monocanal de volumen variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 son fáciles de utilizar, además de constituir una solución ideal para las tareas de pipeteo diarias. La pipeta Finnpipette F3 cuenta con un diseño de asa ergonómica y un apoyadedo ancho codificado por colores. Las pipetas digitales Finnpipette F3 están disponibles en modelos monocanal y multicanal.
Comodidad ergonómica
  • Apoyadedo ancho codificado por colores para facilitar la identificación y aumentar la ergonomía
  • Diseño de asa que se adapta suavemente a la forma de la mano
  • Visor Ergovisio amplio para el reconocimiento de volumen
Funcionamiento ideal
  • Material de asa duradero
  • Botón de pipeteo de doble acción; la pieza superior rotatoria impide la alteración accidental del volumen
  • Mecanismo de ajuste del volumen avanzado que mejora la precisión y exactitud
  • Súper expulsión para una dispensación eficiente de microgotitas en modelos de 50 ul e inferior
Compatibles con puntas de pipeta Finntip y otros modelos de puntas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±Del 2,0 al 0,5%
Puntas compatibles Finntip de 10 ml, filtro de 10 ml, Flex de 10 ml, filtro Flex de 10 ml Ext
Descripción Finnpipette F3 1-10 ml
Color Rojo
Modelo Finnpipette™ F3
Número de canales 1
Línea de productos Finnpipette™ F3
Tipo Pipeta de volumen variable
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Incrementos 0.02mL
Precisión 0,8 a 0,2%