Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable Finnpipette™ F3
Descripción
Las pipetas monocanal de volumen variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 son fáciles de utilizar, además de constituir una solución ideal para las tareas de pipeteo diarias. La pipeta Finnpipette F3 cuenta con un diseño de asa ergonómica y un apoyadedo ancho codificado por colores. Las pipetas digitales Finnpipette F3 están disponibles en modelos monocanal y multicanal.
Comodidad ergonómica
- Apoyadedo ancho codificado por colores para facilitar la identificación y aumentar la ergonomía
- Diseño de asa que se adapta suavemente a la forma de la mano
- Visor Ergovisio amplio para el reconocimiento de volumen
Funcionamiento ideal
- Material de asa duradero
- Botón de pipeteo de doble acción; la pieza superior rotatoria impide la alteración accidental del volumen
- Mecanismo de ajuste del volumen avanzado que mejora la precisión y exactitud
- Súper expulsión para una dispensación eficiente de microgotitas en modelos de 50 ul e inferior
Compatibles con puntas de pipeta Finntip y otros modelos de puntas
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±Del 2,5 al 1,0% |
| Puntas compatibles | Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 |
| Descripción | Finnpipette F3 1-10μL micro |
| Color | Rosa |
| Modelo | Finnpipette™ F3 |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Finnpipette™ F3 |
| Tipo | Pipeta de volumen variable |
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 μl |
| Incrementos | 0,02 μl |
| Mostrar más |