Learn More
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2
65.00€ - 302.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Masa Tolerancia Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Masa Tolerancia Precio Cantidad y disponibilidad  
11780623
Ver documentos
Zwiebel™
PBI2302B
10 mg ± 0,008 mg
65.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
11720673
Ver productos accesorios Ver documentos
Zwiebel™
PBI23063
10 g ± 0,06 mg
168.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
11730673
Ver productos accesorios Ver documentos
Zwiebel™
PBI23064
20 g ± 0,08 mg
170.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
11760673
Ver productos accesorios Ver documentos
Zwiebel™
PBI23067
200 g ± 0,3 mg
302.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Añadir a la cesta
11700673
Ver productos accesorios Ver documentos
Zwiebel™
PBI23061
2 g ± 0,04 mg
152.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
11790663
Ver productos accesorios Ver documentos
Zwiebel™
PBI23060
1 g ± 0,03 mg
140.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
11750623
Ver documentos
Zwiebel™
PBI2301Z
2 mg ± 0,006 mg
65.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
11730633
Ver documentos
Zwiebel™
PBI2302H
500 mg ± 0,025 mg
65.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
11710673
Ver productos accesorios Ver documentos
Zwiebel™
PBI23062
5 g ± 0,05 mg
160.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
11740673
Ver productos accesorios Ver documentos
Zwiebel™
PBI23065
50 g ± 0,1 mg
196.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Monobloque de 1 a 50g
  • Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
  • Dotación estándar
  • Monobloque de 1 a 20 g
  • Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
  • Estuches de madera opcionales
  • Pesa clase E 2
Especificaciones
Especificaciones
Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2