Learn More
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2
Descripción
- Micro-pesa individual en estuche
- Clase
Especificaciones
Especificaciones
| Masa | 500 mg |
| Tolerancia | ± 0,025 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial |