Learn More
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2
Descripción
- Monobloque de 1 a 50g
- Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
- Dotación estándar
- Monobloque de 1 a 20 g
- Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
- Estuches de madera opcionales
- Pesa clase E 2
Especificaciones
Especificaciones
| Masa | 1 g |
| Tolerancia | ± 0,03 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial |