Learn More
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2
Código de producto. 11720673
Click to view available options
Masa:
2 mg
10 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
Tolerancia:
± 0,006 mg
± 0,008 mg
± 0,025 mg
± 0,03 mg
± 0,04 mg
± 0,05 mg
± 0,06 mg
± 0,08 mg
± 0,1 mg
± 0,3 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11720673
Marca: Zwiebel™ PBI23063
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Monobloque de 1 a 50g
  • Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
  • Dotación estándar
  • Monobloque de 1 a 20 g
  • Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
  • Estuches de madera opcionales
  • Pesa clase E 2
Especificaciones
Masa 10 g
Tolerancia ± 0,06 mg
Para utilizar con (aplicación) Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial