Learn More
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2
Código de producto. 11760673
Change view
Click to view available options
Masa:
2 mg
10 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
Tolerancia:
± 0,006 mg
± 0,008 mg
± 0,025 mg
± 0,03 mg
± 0,04 mg
± 0,05 mg
± 0,06 mg
± 0,08 mg
± 0,1 mg
± 0,3 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Masa Tolerancia unitSize
11760673 200 g ± 0,3 mg 1 PCS
11780623 10 mg ± 0,008 mg cada uno
11720673 10 g ± 0,06 mg cada uno
11730673 20 g ± 0,08 mg cada uno
11700673 2 g ± 0,04 mg cada uno
11790663 1 g ± 0,03 mg cada uno
11750623 2 mg ± 0,006 mg cada uno
11730633 500 mg ± 0,025 mg 1 PCS
11710673 5 g ± 0,05 mg cada uno
11740673 50 g ± 0,1 mg 1 PCS
10 options
Código de producto. 11760673
Marca: Zwiebel™ PBI23067
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Monobloque de 1 a 50g
  • Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
  • Dotación estándar
  • Monobloque de 1 a 20 g
  • Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
  • Estuches de madera opcionales
  • Pesa clase E 2
Especificaciones
Masa 200 g
Tolerancia ± 0,3 mg
Para utilizar con (aplicación) Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial