Learn More
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2
Click to view available options
Masa:
2 mg
10 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
Tolerancia:
± 0,006 mg
± 0,008 mg
± 0,025 mg
± 0,03 mg
± 0,04 mg
± 0,05 mg
± 0,06 mg
± 0,08 mg
± 0,1 mg
± 0,3 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Micro-pesa individual en estuche
- Clase
Especificaciones
Especificaciones
| Masa | 2 mg |
| Tolerancia | ± 0,006 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial |