Learn More
Brady™ Marcadores de centro para marcado de suelos ToughStripe™
Las marcas del centro de marcado de suelos ToughStripe™ son formas de marcado de suelo troqueladas extremadamente duraderas que están fabricadas con poliéster reforzado con un adhesivo ultra agresivo y resisten el tráfico de carretillas.
30.85€ - 70.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Descripción | Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) |
Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
Formato | Cinta |
Material | Poliéster |
Código de producto | Marca | Color | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11701246
|
Brady™
104468 |
Azul | 5 in | 12,7 cm | 2 in |
30.85€
1 paquete |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11711246
|
Brady™
104469 |
Amarillo | 5 in | 12,7 cm | 2 in |
30.85€
1 paquete |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11721246
|
Brady™
104470 |
Negro | 5 in | 12,7 cm | 2 in |
30.85€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11781236
|
Brady™
104466 |
Rojo | 5 in | 12,7 cm | 2 in |
30.85€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11791236
|
Brady™
104467 |
Verde | 5 in | 12,7 cm | 2 in |
30.85€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11751246
|
Brady™
104473 |
Verde | 8 in | 20,32 cm | 3 in |
46.75€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11741246
|
Brady™
104472 |
Rojo | 8 in | 20,32 cm | 3 in |
46.75€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11731246
|
Brady™
104471 |
Blanco | 5 in | 12,7 cm | 2 in |
30.85€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11771246
|
Brady™
104475 |
Amarillo | 8 in | 20,32 cm | 3 in |
46.75€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11791246
|
Brady™
104477 |
Blanco | 8 in | 20,32 cm | 3 in |
46.75€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11781246
|
Brady™
104476 |
Negro | 8 in | 20,32 cm | 3 in |
46.75€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11701256
|
Brady™
104478 |
Rojo | 10 in | 25,4 cm | 4 in |
70.85€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11761246
|
Brady™
104474 |
Azul | 8 in | 20,32 cm | 3 in |
46.75€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11711256
|
Brady™
104479 |
Verde | 10 in | 25,4 cm | 4 in |
70.85€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11721256
|
Brady™
104480 |
Azul | 10 in | 25,4 cm | 4 in |
70.85€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11751256
|
Brady™
104483 |
Blanco | 10 in | 25,4 cm | 4 in |
70.85€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11731256
|
Brady™
104481 |
Amarillo | 10 in | 25,4 cm | 4 in |
70.85€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11741256
|
Brady™
104482 |
Negro | 10 in | 25,4 cm | 4 in |
70.85€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- Ideal para marcar esquinas de celdas de trabajo y ubicaciones de almacenamiento
- Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caucho, Permanente | |
Poliéster | |
Para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas | |
20/paq. | |
De 0° a 130 °F | |
0,008 in |
Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) | |
Cinta | |
No estéril | |
115 unidades Gardner | |
Cruz | |
De -18 °C a +54 °C | |
0,201 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.