Learn More
Brady™ Marcadores de centro para marcado de suelos ToughStripe™
Código de producto. 11721246
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Longitud (imperial):
5 in
8 in
10 in
Longitud (métrico):
12,7 cm
20,32 cm
25,4 cm
Anchura (imperial):
2 in
3 in
4 in
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Color Longitud (imperial) Longitud (métrico) Anchura (imperial) unitSize
11721246 Negro 5 in 12,7 cm 2 in 1 paquete
11701246 Azul 5 in 12,7 cm 2 in 1 paquete
11711246 Amarillo 5 in 12,7 cm 2 in 1 paquete
11781236 Rojo 5 in 12,7 cm 2 in 1 paquete
11791236 Verde 5 in 12,7 cm 2 in 1 paquete
11751246 Verde 8 in 20,32 cm 3 in 1 paquete
11741246 Rojo 8 in 20,32 cm 3 in 1 paquete
11731246 Blanco 5 in 12,7 cm 2 in 1 paquete
11771246 Amarillo 8 in 20,32 cm 3 in 1 paquete
11791246 Blanco 8 in 20,32 cm 3 in 1 paquete
11781246 Negro 8 in 20,32 cm 3 in 1 paquete
11701256 Rojo 10 in 25,4 cm 4 in 1 paquete
11761246 Azul 8 in 20,32 cm 3 in 1 paquete
11711256 Verde 10 in 25,4 cm 4 in 1 paquete
11721256 Azul 10 in 25,4 cm 4 in 1 paquete
11751256 Blanco 10 in 25,4 cm 4 in 1 paquete
11731256 Amarillo 10 in 25,4 cm 4 in 1 paquete
11741256 Negro 10 in 25,4 cm 4 in 1 paquete
18 options
Código de producto. 11721246
Marca: Brady™ 104470
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las marcas del centro de marcado de suelos ToughStripe™ son formas de marcado de suelo troqueladas extremadamente duraderas que están fabricadas con poliéster reforzado con un adhesivo ultra agresivo y resisten el tráfico de carretillas.
  • El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
  • Ideal para marcar esquinas de celdas de trabajo y ubicaciones de almacenamiento
  • Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descripción Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más)
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento None
Color Negro
Acabado Gloss
Formato Cinta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Label Tape
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas
Satinado 115 unidades Gardner
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18°C
N.° por paquete 20 Pieces/Pack
Cantidad 20/paq.
Forma Cruz
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,008 in
Grosor (métrico) 0,201 mm
Dimensions (LxW) 2 pulg de anchura
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm
Altura (imperial) 5 in.
Altura (métrico) 127,00 mm
Alternate Part Number TS-50.80-514-CEN-BK-20