Learn More
Brady™ Marcadores de centro para marcado de suelos ToughStripe™
Código de producto. 11751256
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Longitud (imperial):
5 in
8 in
10 in
Longitud (métrico):
12,7 cm
20,32 cm
25,4 cm
Anchura (imperial):
2 in
3 in
4 in
Tamaño de la unidad:
1 paquete
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (imperial) Longitud (métrico) Anchura (imperial) unitSize
11751256 Blanco 10 in 25,4 cm 4 in 1 paquete
11701246 Azul 5 in 12,7 cm 2 in 1 paquete
11711246 Amarillo 5 in 12,7 cm 2 in 1 paquete
11721246 Negro 5 in 12,7 cm 2 in 1 paquete
11781236 Rojo 5 in 12,7 cm 2 in 1 paquete
11791236 Verde 5 in 12,7 cm 2 in 1 paquete
11751246 Verde 8 in 20,32 cm 3 in 1 paquete
11741246 Rojo 8 in 20,32 cm 3 in 1 paquete
11731246 Blanco 5 in 12,7 cm 2 in 1 paquete
11771246 Amarillo 8 in 20,32 cm 3 in 1 paquete
11791246 Blanco 8 in 20,32 cm 3 in 1 paquete
11781246 Negro 8 in 20,32 cm 3 in 1 paquete
11701256 Rojo 10 in 25,4 cm 4 in 1 paquete
11761246 Azul 8 in 20,32 cm 3 in 1 paquete
11711256 Verde 10 in 25,4 cm 4 in 1 paquete
11721256 Azul 10 in 25,4 cm 4 in 1 paquete
11731256 Amarillo 10 in 25,4 cm 4 in 1 paquete
11741256 Negro 10 in 25,4 cm 4 in 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 11751256 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 104483
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las marcas del centro de marcado de suelos ToughStripe™ son formas de marcado de suelo troqueladas extremadamente duraderas que están fabricadas con poliéster reforzado con un adhesivo ultra agresivo y resisten el tráfico de carretillas.
  • El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
  • Ideal para marcar esquinas de celdas de trabajo y ubicaciones de almacenamiento
  • Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descripción Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más)
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Gloss
Formato Cinta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Label Tape
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas
Satinado 115 unidades Gardner
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18°C
N.° por paquete 20 Pieces/Pack
Cantidad 20/paq.
Forma Cruz
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,008 in
Grosor (métrico) 0,201 mm
Dimensions (LxW) 4 pulg de anchura
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 25,4 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101,60 mm
Altura (imperial) 10 in.
Altura (métrico) 254,00 mm
Alternate Part Number TS-101.60-514-CEN-WT-20