Learn More
Brady™ Marcadores de centro para marcado de suelos ToughStripe™
Descripción
- El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- Ideal para marcar esquinas de celdas de trabajo y ubicaciones de almacenamiento
- Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Descripción | Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Mostrar más |