Learn More
Brady™ Marcadores de centro para marcado de suelos ToughStripe™
Las marcas del centro de marcado de suelos ToughStripe™ son formas de marcado de suelo troqueladas extremadamente duraderas que están fabricadas con poliéster reforzado con un adhesivo ultra agresivo y resisten el tráfico de carretillas.
Marca: Brady™ 104472
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- Ideal para marcar esquinas de celdas de trabajo y ubicaciones de almacenamiento
- Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) | |
Rojo | |
Poliéster | |
Para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas | |
20/paq. | |
De 0° a 130 °F | |
0,008 in | |
8 in | |
3 in | |
203,20 mm |
TS-76.20-514-CEN-RD-20 | |
Caucho, Permanente | |
Cinta | |
No estéril | |
115 unidades Gardner | |
Cruz | |
De -18 °C a +54 °C | |
0,201 mm | |
20,32 cm | |
76,2 mm |
Título del producto
Brady™ Marcadores de centro para marcado de suelos ToughStripe™ > Marcas centrales (cruz); 5,08 x 12,7 mm (3 x 8 pulg.); rojo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido