Learn More
Brady™ Marcadores de centro para marcado de suelos ToughStripe™
Description
- El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- Ideal para marcar esquinas de celdas de trabajo y ubicaciones de almacenamiento
- Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Descripción | Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Azul |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Ninguno |
| Show More |