Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio esterilizable en autoclave BHD
Cuando se aseguran con cinta de autoclave o bandas elásticas, estos envoltorios esterilizables en autoclave BHD ofrecen una barrera microbiana adecuada contra fuentes externas de contaminación.
836.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Capacidad (imperial) | Sterilization Wrap (Heavy-duty) |
Capacidad (métrico) | Sterilization Wrap (Heavy-duty) |
Tipo de tapón | Ninguno |
Color | Azul |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17798177
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET01.5X01.5 |
1,5 in | 1,5 in |
836.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17708187
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET0202 |
2 in | 2 in |
836.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17718187
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET0303 |
3 in | 3 in |
836.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17728187
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET0404 |
4 in | 4 in |
836.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17738187
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BHDSHEET0606 |
6 in | 6 in |
836.00€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Designed for steam sterilization
- Treated to impart water and alcohol repellency
- Wet formed, lightweight non-woven fabric comprised of natural wood pulp and polyester fibers bonded with a resin binder
- Sufficient microbial barrier
- Resists tearing and punctures
- Does not contain any natural latex rubber
- Processed and packaged in ISO Certified Cleanrooms
- Certificate of Conformance included with shipment
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Azul | |
Esterilización por rayos gamma, EtO o vapor | |
No estéril | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Ninguno | |
Sí | |
Celulosa | |
Sí |