Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio esterilizable en autoclave BHD
BIOPHARMA
Código de producto. 17728187 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
1,5 in
2 in
3 in
4 in
6 in
Anchura (imperial):
1,5 in
2 in
3 in
4 in
6 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 3000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
17728187 4 in 4 in paquete de 3000
17798177 1,5 in 1,5 in paquete de 3000
17708187 2 in 2 in paquete de 3000
17718187 3 in 3 in paquete de 3000
17738187 6 in 6 in paquete de 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17728187 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BHDSHEET0404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00€
    642.74€ / paquete de 3000
    Ahorro 199.26€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Cuando se aseguran con cinta de autoclave o bandas elásticas, estos envoltorios esterilizables en autoclave BHD ofrecen una barrera microbiana adecuada contra fuentes externas de contaminación.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tratados para impartir repelencia al agua y al alcohol
  • Tela no tejida formada en húmedo y ligera compuesta de pulpa de madera natural y fibras de poliéster unidas con un aglutinante de resina
  • Barrera microbiana suficiente
  • Resiste desgarros y punciones
  • No contiene caucho de látex natural
  • Procesado y envasado en ISO Salas blancas certificadas
  • Certificado de conformidad incluido con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Ninguno
Color Azul
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por rayos gamma, EtO o vapor
Material Celulosa
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 4 in
Anchura (imperial) 4 in
Tipo de producto Envoltura de esterilización (resistente)
Longitud (métrico) 10,2 cm
Anchura (métrico) 10,2 cm