Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio esterilizable en autoclave BHD
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Beschreibung
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tratados para impartir repelencia al agua y al alcohol
- Tela no tejida formada en húmedo y ligera compuesta de pulpa de madera natural y fibras de poliéster unidas con un aglutinante de resina
- Barrera microbiana suficiente
- Resiste desgarros y punciones
- No contiene caucho de látex natural
- Procesados y envasados en salas limpias con certificación ISO
- Certificado de conformidad incluido con el envío
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por rayos gamma, EtO o vapor |
| Material | Celulosa |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 135 °C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?