Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio esterilizable en autoclave BHD
Cuando se aseguran con cinta de autoclave o bandas elásticas, estos envoltorios esterilizables en autoclave BHD ofrecen una barrera microbiana adecuada contra fuentes externas de contaminación.
Marca: Keystone Cleanroom Products BHDSHEET0303
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tratados para impartir repelencia al agua y al alcohol
- Tela no tejida formada en húmedo y ligera compuesta de pulpa de madera natural y fibras de poliéster unidas con un aglutinante de resina
- Barrera microbiana suficiente
- Resiste desgarros y punciones
- No contiene caucho de látex natural
- Procesados y envasados en salas limpias con certificación ISO
- Certificado de conformidad incluido con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Ninguno | |
Sí | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
No estéril | |
Sí | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
3 in | |
3 in | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Certificado de conformidad | |
Azul | |
Esterilización por rayos gamma, EtO o vapor | |
Celulosa | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Hasta 135 °C | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
7,2 cm | |
7,6 cm | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) |
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Envoltorio esterilizable en autoclave BHD > Envoltorio esterilizable en autoclave BHD; anchura (sistema imperial): 3 pulgadas; longitud (sistema imperial): 3 in
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido